Learn More
Invitrogen™ Cassettes de gel vides, mini, 1,0 mm
Beschreibung
Toutes les cassettes sont étanchéifiées sur trois côtés afin d’éviter les fuites. D’une épaisseur de 1,0 mm, elles peuvent être utilisées avec sept types de peignes (1 puits, 2 puits, 5 puits, 10 puits, 12 puits, 15 puits et 2D puits). Elles sont déjà étanchéifiées avec du ruban adhésif sur la fente, et donc il n’y a pas besoin de support de coulage encombrant.
Coulage de gel, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Contient un paquet (25/paquet) de cassettes de gel en plastique vides, jetables (1,0 mm). Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Universel |
| Dimensions de gel | Mini (8 cm x 8 cm) |
| Gamme de produits | Novex |
| Type | Cassette de gel vide |
| Quantité | 25⁄pkg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |