Learn More
Invitrogen™ Solution de séchage Gel-Dry™
Code produit. 11599066
Click to view available options
Volume (métrique) du tampon:
500 ml
8 x 500 ml
Conditionnement:
4L
Code produit. 11599066
Marque: Invitrogen™ LC4025
Module le taux de libération de l’eau afin de garantir des gels sans craquelures
  • La solution de séchage Gel-Dry™ est l’un des composants du système de séchage de mini-gel DryEase™, un kit simple et facile à utiliser pour le séchage uniforme des gels grâce à l’évaporation passive
  • Le kit permet le montage des gels sur une base entre deux cadres ouverts, de sorte que les deux surfaces externes des gels sont exposées à l’air
  • Par conséquent, le séchage est uniforme et le craquèlement minimisé
  • La solution de séchage exclusive Gel-Dry™ module le taux de libération de l’eau afin de garantir des gels sans craquelures
  • Avec le système DryEase™, les gels sont séchés pendant la nuit avec une tension uniforme sur tous les points du gel afin d’éliminer le craquèlement
Applications
  • Les gels séchés avec le système DryEase™ sont adaptés à la fluorographie, la densitométrie, l’autoradiographie et au stockage permanent du gel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Solutions de séchage
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) Système de séchage DryEase™ Mini-Gel
Dimensions de gel Mini
Gamme de produits Novex
Type Solution de séchage
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Volume (métrique) du tampon 500 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gel-Dry Drying Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, Methanol, Propan-2-ol