Learn More
Invitrogen™ Pointes de chargement de gel, standard, rondes
Description
Les embouts sont sans RNase / DNase et non autoclavables. Des embouts arrondis standards peuvent être utilisés pour un chargement simple et précis d’échantillons sur des gels de 1,0 mm et de 1 mm. Le volume de chargement est de 0,5 à 200 μl.
Applications :
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 paquet (200/paquet) d’embouts à gel arrondis standards. |
| Description | Embouts arrondis standards |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse |
| À utiliser avec (équipement) | Adaptation universelle |
| Type | Pointe de chargement de gel |
| Filtré | Non |
| Quantité | 200/ pkg. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Stérilité | Non stériles |
| Volume (métrique) | 200 µlitres |