Learn More
Invitrogen™ HiMark™ Unstained Protein Standard
Description
- Complet : contient des marqueurs avec un large éventail de poids moléculaires élevés, avec neuf bandes protéiques dans une plage de 30 à 460 kDa
- Pratique : une formule prête à l’emploi grâce à laquelle il n’est plus nécessaire de chauffer, réduire ou ajouter un tampon d’échantillon avant utilisation
- Compatible : destiné aux gels Tris-acétate NuPAGE Novex de 3 à 8 % et à 7 % dans des conditions de dénaturation
- Peut également être utilisé avec les gels NuPAGE Novex de 4 à 12 % Bis-Tris avec le tampon de chargement NuPAGE MOPS et le gel Novex à 4 % Tris-Glycine. Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats avec les protéines à poids moléculaire élevé, utilisez toujours les gels NuPAGE Novex Tris-Acétate
L’étalon de protéines à poids moléculaire élevé HiMark est également proposé dans un format précoloré.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contenu : un flacon de 250 μl Tampon de stockage :250 mM de Tris-HCl (pH 8,5), 0,5 mM d’EDTA, 50 mM de DTT, 10 % de glycérol, 2 % de LDS, 0,2 mM de Coomassie G-250 et 0,175 mM de rouge de phénol Stockage :Dès réception, conserver à -20°C |
| Number of Markers | 9 |
| Prêt à charger | Oui |
| Applications recommandées | Gels Tris-Acétate |
| Plage de dimensions | 40 à 500 kDa |
| À utiliser avec (application) | Tris-acetate gels |
| Compatibilité du gel | Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE |
| Poids moléculaire | 500, 290, 240, 160, 116, 97, 66, 55, 40 kDa |
| Quantité | 250 μl |
| Conditions d’expédition | Neige carbonique |
| Show More |