Learn More
Invitrogen™ Novex™ HRP Chromogenic Substrate (TMB)
Code produit 10388413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10388413 1 flacon 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10388413 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur WP20004
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Réactif à composant unique prêt à l’emploi utilisé pour la détection sensible d’une peroxydase de radis (HRP) sur les membranes de transfert et à transfert de points Western
Composé d’une solution prête à l’emploi de TMB, le substrat chromogène Novex™ HRP forme une réaction précipité bleu avec la peroxydase de raifort (HRP).
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 flacon
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Substrat HRP (péroxydase de raifort)
Couleur Bleu
Contenu et stockage Flacon unique étiqueté : Substrat chromogène (TMB) HRP Novex™ HRP Évitez l’exposition à la lumière. Stocker à 4°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
Gamme de produits Novex
Substrate TMB