Learn More
Invitrogen™ Marqueur IEF 3-10
Code produit 10413442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μl
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10413442 500 μl 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10413442 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 3921201
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Fournie dans du glycérol à 10 % contenant du bleu de bromophénol (0,01 %) et du rouge de méthyle (0,01 %)
Marqueur protéique prêt à l’emploi spécialement développé pour les applications IEF
Le marqueur d’IEF 3 à 10 fonctionne bien sur tous les gels d’IEF unidimensionnels horizontaux et verticaux et peut être utilisé dans des conditions natives et dénaturantes (par ex., urée 8 M).
  • Format prêt à l’emploi pour les gels d’IEF
  • Idéal pour la détermination du point isoélectrique dans des échantillons protéiques inconnus
  • Surveillance de la séparation sur des gels d’IEF
  • Un seul étalon applicable sur tous les gels d’IEF (verticaux / horizontaux)
  • 13 isoformes purifiées : aucun marqueur supplémentaire de “plage de pI élevé” ou de “plage de pI faible” n’est nécessaire
  • Composants protéiques purifiés et sans sels
  • Compatibilité du gel : Gels d’IEF Novex
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Le marqueur IEF 3-10 est fourni dans du glycérol à 10 % contenant du bleu de bromophénol (0,01 %) et du rouge de méthyle (0,01 %).
Conserver dans un congélateur (-5 à -30°C).
Number of Markers 13
Prêt à charger Oui
Applications recommandées Gels d’IEF
Plage de dimensions 3,5 à 10,7 pI
À utiliser avec (application) IEF gels
Compatibilité du gel Gels d’IEF Novex™
Poids moléculaire 10,7, 9,5, 8,3, 8,0, 7,8, 7,4, 6,9, 6,0, 5,3, 5,2, 4,5, 4,2, 3,5
Quantité 500 μl
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de produit Marqueur IEF
Stain Type Non coloré
System Type IEF