Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon Novex™ IEF pH 3-10 (2X)
Code produit 11539076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11539076 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11539076 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC5311
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un tampon d’échantillon IEF pré-mélangé optimisé
Le tampon d’échantillon IEF Novex pH 3-10 (2X) est un tampon d’échantillon IEF pré-mélangé optimisé pour une utilisation avec des gels d’IEF Novex pH 3-10. L’IEF est une technique sensible qui est affectée par de nombreux facteurs. Les tampons IEF pré-mélangés optimisés réduisent la variabilité et garantissent des résultats cohérents.
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 2 X
Type de gel IEF
Plage de pH 3 à 10
Compatibilité du gel Gels d’IEF Novex™
Quantité 25 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits Novex
Type de produit Tampon d’échantillons IEF