Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-1B pour humain Novex
Code produit 10130573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10130573 96 dosages 96 tests
10150573 2 x 96 tests 1 pièce
10140573 5 x 96 tests 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10130573 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KHC0011
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour l’interleukine 1bêta humaine (IL-1bêta humaine) quantifie l’IL-1β humaine dans le sérum, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-1β humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-1β humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. IL-1 beta is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions. IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. IL-1 beta activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. IL-1 beta play an important role in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses to infection and injury. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutic value.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01584
Plage de dosage 3,9-250 pg/ml
Sensibilité du dosage 1 pg/ml
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Cytokines & Receptors
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) Colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène catabolin; cytokine; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 precursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta precursor; interleukin-1 beta precursor (AA -113 to 153); interleukin-1 beta proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymphocyte proliferation-potentiating factor; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-betacatabolin; cytokine; Hematopoietin 1 (H1); IFN beta inducing factor; il 1b; IL 1β; IL-1; IL1 B; IL-1 beta; IL-1 precursor; IL1B; IL-1B; IL1B1; IL1beta; IL-1beta; IL1-BETA; IL1F2; IL1β; ILN; Interleukin; interleukin 1 beta; Interleukin 1 beta precursor; interleukin 1, beta; interleukin 1, beta 1; interleukin 1-beta; interleukin*1*beta; Interleukin1 beta; interleukin-1 beta; interleukin-1 beta precursor; interleukin-1 beta precursor (AA -113 to 153); interleukin-1 beta proprotein; interleukin-1b; interleukin-1beta; interleukin-beta; LAF; lymphocyte proliferation-potentiating factor; Osteoclast activating factor (OAF); preinterleukin 1 beta; Pro interleukin 1 beta; prointerleukin-1 beta; pro-interleukin-1-beta; IL-1; IL1-BETA; IL1F2
Identification génétique (Entrez) 3553
Symbole de gène(s) IL-1,IL1-BÊTA,IL1F2
Coefficient de variation inter-dosage 6,6%
Coefficient de variation intra-dosage 4,4%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Précision 1 pg/ml
Alias de protéines IL-1 beta, Catabolin
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions d’expédition Wet Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 h 55 min