Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL1RA (humain)
Code produit 10610354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10610354 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Code produit 10610354 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KAC1181
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Includes
Plaque préenduite, étalon, contrôles, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Kit ELISA sandwich
Le kit ELISA d’IL-1RA humain quantifie l’antiagoniste du récepteur de l’interleukine 1 humaine (IL-1RA) dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée, l’urine ou le milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaît l’IL-1RA naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide IL-1RA humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’antagoniste des récepteurs de l’interleukine 1 (ILRA) est une protéine liée à la famille IL-1 basée sur ses similarités dans la séquence des acides aminés avec l’IL-1 bêta et l’IL-1 alpha, les similarités dans la structure des gènes et la localisation collective des gènes. Le gène humain contient quatre exons et des cartes sur le chromosome 2q13-14. L’IL-1 RA se lie au récepteur IL-1 et bloque l’action de l’IL-1 par inhibition compétitive. Contrairement à l’IL-1, la liaison de l’IL-1 RA ne déclenche pas d’événements de signalisation. La sécrétion de l’IL-1 RA est médiée par une séquence de signal classique alors que ni l’IL-1alpha ni l’IL-1bêta ne possèdent une telle séquence. L’absence d’homologie entre l’IL-1 RA et l’IL-1 alpha ou l’IL-1 bêta près du terminus N peut expliquer les différences biosynthétiques et fonctionnelles entre l’IL-1 RA et les deux protéines IL-1. La production d’IL-1RA est stimulée par de nombreuses substances, notamment les IgG adhérentes, les cytokines et les composants bactériens ou viraux. L’IL-1RA est une protéine anti-inflammatoire naturelle importante qui, lorsqu’elle est manquante ou disponible en quantités inadéquates, joue un rôle clé dans plusieurs conditions pathologiques telles que l’arthrite rhumatoïde, la colite, l’ostéomyélite, la périostite et la pustulose.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P18510
Plage de dosage 31,2-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) Colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 3557
Symbole de gène(s) DIRA,ICIL-1RA,IL-1RN,IL-1ra,IL-1ra3,IL1F3,IL1RA,IRAP,MVCD4
Coefficient de variation inter-dosage 6,1%
Coefficient de variation intra-dosage 4,5%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Tampon d’incubation, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques
Marqueur ou colorant HRP
Précision 4 pg/ml
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 100 μl ; Sérum, 100 μl ; Surnageant, 100 μl ; Urine, 10 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 h 30 min