Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-8 humain
Code produit 10786703
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
192 tests
5 pièces
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10786703 96 dosages 96 tests
10232593 2 x 96 tests 192 tests
10650924 5 x 96 tests 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10786703 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KHC0081
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour l’interleukine 8 humaine (IL-8 humaine) quantifie l’IL-8 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-8 humaine naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-8 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) is a 72 amino acid pro-inflammatory factor which belongs to the CXC subfamily of chemokines, and are bound by the cell surface receptors IL-8RA and IL-8RB. IL-8 functions as a chemoattractant and potent angiogenic factor. The expression and secretion of IL-8 can be induced by diverse inflammatory stimuli in many cells, including macrophages and endothelial cells. In endothelial cells, IL-8 is present in storage vesicles called Weibel-Palade bodies. IL-8, first isolated from osteosarcoma cells, contains the ELR-motif (N-terminal Glu-Leu-Arg amino acid sequence) and signals through the CXCR1 and CXCR2 receptors. Previous nomenclature for IL-8 includes neutrophil activating protein 1 (NAP-1), granulocyte chemotactic protein 1 (GCP-1), monocyte-derived neutrophil-activating peptide (MONAP) and protein 3-10C. IL-8 and ten other members of the CXC chemokine gene family form a chemokine gene cluster in a region mapped to chromosome 4q. Cancer studies have demonstrated a role for IL-8 in the angiogenesis and growth of tumours, and IL-8 is believed to play a role in the pathogenesis of bronchiolitis, a common respiratory tract disease caused by viral infection.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P10145
Plage de dosage 15,6-1000 pg/ml
Sensibilité du dosage <5 pg/ml
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chemokines & Receptors
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) Colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolar macrophage chemotactic factor I; alveolar macrophage-derived chemotactic factor-I; AMCF-I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; chemokine (C-X-C motif) ligand 8; C-X-C motif chemokine 8; C-X-C motif chemokine ligand 8; CXCL8; cytokine 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 precursor; LECT; LUCT; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; Lymphocyte-derived neutrophil-activating factor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; monocyte-derived neutrophil-activating peptide; NAF; NAP1; NAP-1; neutrophil activating peptide 1; neutrophil and T-lymphocyte chemotactic and activating factor; Neutrophil attractant/activation protein 1; neutrophil attractant/activation protein-1; Neutrophil-activating factor; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Permeability factor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1(Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; Alveolar macrophage chemotactic factor I; alveolar macrophage-derived chemotactic factor-I; AMCF-I; ANX7; beta endothelial cell-derived neutrophil activating peptide; beta-thromboglobulin-like protein; chemokine (C-X-C motif) ligand 8; C-X-C motif chemokine 8; C-X-C motif chemokine ligand 8; CXCL8; cytokine 8; emoctakin; GCP/IL-8 protein I; GCP/IL-8 protein II; GCP/IL-8 protein III; GCP/IL-8 protein IV; GCP/IL-8 protein V; GCP/IL-8 protein VI; GCP1; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 form I; IL8/NAP1 form II; IL8/NAP1 form III; IL8/NAP1 form IV; IL8/NAP1 form V; IL8/NAP1 form VI; ILN; Interleukin; interleukin 8; Interleukin8; interleukin-8; interleuklin-8 precursor; LECT; LUCT; lung giant cell carcinoma-derived chemotactic protein; lymphocyte derived neutrophil activating peptide; Lymphocyte-derived neutrophil-activating factor; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; monocyte-derived neutrophil-activating peptide; NAF; NAP1; NAP-1; neutrophil activating peptide 1; neutrophil and T-lymphocyte chemotactic and activating factor; Neutrophil attractant/activation protein 1; neutrophil attractant/activation protein-1; Neutrophil-activating factor; neutrophil-activating peptide 1; Neutrophil-activating protein 1; Permeability factor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; RPF1; small inducible cytokine subfamily B, member 8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor; tumor necrosis factor-induced gene 1; GCP-1; GCP1; IL8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAF; NAP-1; NAP1
Identification génétique (Entrez) 3576
Symbole de gène(s) GCP-1,GCP1,IL8,LECT,LUCT,LYNAP,MDNCF,MONAP,NAF,NAP-1,NAP1
Coefficient de variation inter-dosage 6,1%
Coefficient de variation intra-dosage 3,9%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Précision <5 pg/ml
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions d’expédition Wet Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 2 heures 30 min.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Human IL-8 ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone