Learn More
Invitrogen™ Plateau d’incubation, 10 x 14 cm
Beschreibung
Beinhaltet
Huit plateaux en plastique et huit couvercles
- Convient à une utilisation avec des colorations d’immunodétection ou de transfert
- L x l x P : 10 x 14 x 3 cm
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Plateau d’incubation |
| Contenu et stockage | Chaque boîte de plateaux d’incubation fournit 8 couvercles et 8 plateaux en plastique.Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Novex |
| Quantité | 8 de chaque |