Learn More
Invitrogen™ Solution d’arrêt pour ELISA
Code produit 12043609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
1 litre
Conditionnement:
1 pièce
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12043609 25 ml 25mL
11652159 1 litre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12043609 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SS03
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une solution prête à l’emploi destinée à être utilisée comme solution d’arrêt dans les applications ELISA qui utilisent la peroxydase de raifort et la solution de substrat TMB.
ELISA Stop Solution is a ready-to-use solution intended for use as a stop solution in ELISA applications that use horseradish peroxidase and TMB substrate solution. As TMB substrate solution reacts with horseradish peroxidase, it produces a pronounced blue color. At the end of TMB incubation, a volume of ELISA Stop Solution equal to the volume of TMB substrate solution is added to the wells to terminate the horseradish peroxidase reaction. Addition of Stop Solution results in the rapid formation of a yellow end product. The optical density of this yellow end product is measured at 450 nm. The yellow end product is stable for sixty minutes after addition of Stop Solution and so optical density should be measured within that time.
  • Une solution prête à l’emploi destinée à être utilisée comme solution d’arrêt dans les applications ELISA qui utilisent la peroxydase de raifort et la solution de substrat TMB
  • Sachant que la solution de substrat TMB réagit avec la peroxydase de raifort, elle produit une couleur bleue prononcée
  • À la fin de l’incubation du TMB, un volume de solution d’arrêt ELISA égal au volume de la solution de substrat TMB est ajouté aux puits pour terminer la réaction de peroxydase de raifort
  • L’ajout de solution d’arrêt entraîne la formation rapide d’un produit final jaune
  • La densité optique de ce produit final jaune est mesurée à 450 nm
  • Le produit final jaune est stable pendant soixante minutes après l’ajout de la solution d’arrêt et la densité optique doit donc être mesurée dans ce délai
  • Conserver entre 2°C et 8°C.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution d’arrêt ELISA
Quantité 25 ml
Forme Liquide
Type de substrat HRP, TMB
Contenu et stockage Room Temperature
Conditions d’expédition Glace humide