Learn More
Invitrogen™ Large Cellophane
Code produit 10789243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/ colis
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10789243 100/ colis 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10789243 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NC2200
Expédition estimée: 14-12-2026
Composant du Grand kit de séchage de gel pour le séchage des gels PAGE
Le Grand kit de séchage de gel offre un moyen rapide et facile de sécher correctement les gels sans fissuration et peut contenir 1 à 4 mini-gels ou un gel grand format.
Séchage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 100/boîte ; Conserver à température ambiante
Quantité 100/ colis
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Novex
Type de produit Grand Cellophane