Learn More
Invitrogen™ Large Gel Drying Frame
Code produit 10359182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10359182 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10359182 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NI2200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    156.91€ / 1 pièces
    Économisez 64.09€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Un cadre
À utiliser avec le Grand kit de séchage de gel
Séchage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 cadre ; Conserver à température ambiante
Quantité 1/boîte
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Novex
Type de produit Grand cadre de séchage de gel