Learn More
Invitrogen™ Large Gel Drying Kit
Code produit 10573103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10573103 1 kit 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10573103 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NI2207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Grand cadre de séchage de gel DryEase™ (1 cadre, 8 pinces), Grand cellophane prédécoupé DryEase™ (100 feuilles) et Solution de séchage Gel-Dry™ (500 ml).
Accueillez des gels de plus grand format ou quatre mini-gels
Le kit de séchage de gel grand format sèche les gels en utilisant les mêmes composants que le système de séchage à mini-gel DryEase™ . Sèche les gels de manière homogène sans fissures et peut accueillir jusqu’à quatre mini-gels ou un gel grand format. Base non requise pour l’assemblage.
Séchage de gel, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le Grand kit de séchage de gel contient un Grand cadre de séchage de gel DryEase™ (1 cadre, 8 pinces), un Grand cellophane prédécoupé DryEase™ (100 feuilles) et une solution de séchage Gel-Dry™ (500 ml). Stocker la solution à température ambiante. Stabilité garantie 1 an sous réserve de respecter les conditions de conservation.
Quantité 1 kit
Gamme de produits Novex
Type de produit Grand kit de séchage de gel