Learn More
Invitrogen™ Cytokine 10-Plex Human Panel
Code produit 10131240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10131240 96 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10131240 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LHC0001M
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Includes
Contient des microbilles de capture prémélangées revêtues d’anticorps, un étalon, un anticorps de détection prémélangé, des diluants, du concentrat SAV, des tampons, une solution de lavage, une plaque de filtration, une plaque à fond plat, un protocole complet et une fiche technique spécifique au lot.
Mesure 10 analytes simultanément et fournit plus de données à partir de chaque échantillon
Le panneau 10-Plex magnétique de cytokine humaine pour la plateforme Luminex est spécialement conçu pour la quantification des GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 et TNF-α humains dans le sérum, le plasma et le surnageant de culture tissulaire. Ce dosage peut être effectué seul ou en combinaison avec d’autres kits monoplex Luminex sélectionnés de Life Technologies. Le panneau utilise des microbilles magnétiques, facilitant l’automatisation, diminuant le temps de manipulation et augmentant le débit et la précision. Le panneau est adapté à une utilisation avec les systèmes Luminex 200™, FLEXMAP 3D™ et MAGPIX™.
Notre panel complet d’analytes humains
Le panneau 10-Plex magnétique de cytokine humaine pour la plateforme Luminex fournit des réactifs pour l’analyse quantitative précise, reproductible et sensible des protéines humaines, notamment : GM-CSF, IFN-γ IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α.
Technologie Luminex xMAP™—Outil d’analyse efficace et éprouvé
Le panneau est basé sur la technologie xMAP. L’utilisation d’une technologie basée sur des microbilles de suspension permet le multiplexage des capacités de dosages Luminex. Les microsphères magnétiques sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges d’intensités différentes. Chaque microbille est dotée d’un numéro unique, ou d’une région de microbille, permettant la différenciation d’une microbille à une autre. Les microbilles covalentes liées à différents anticorps peuvent être mélangées dans le même dosage, en utilisant un format de microplaque à 96 puits. À la fin de l’immunodosage sandwich, les microbilles peuvent être lues à l’aide des systèmes de détection Luminex 200™ ou FLEXMAP 3D™, des instruments basés sur la cytométrie en flux, deux lasers, le traitement numérique du signal en temps réel, le logiciel xPONENT™ pour distinguer la couleur des microbilles (analyte) et l’intensité de fluorescence du signal de dosage (PE).
Système MAGPIX : apporte la puissance du multiplex à chaque laboratoire
Le système MAGPIX peut également être utilisé pour l’analyse des échantillons. Cet instrument utilise la technologie xMAP et est construit sur des diodes électroluminescentes (LED) pour l’excitation, une caméra CCD pour la détection de microbilles et d’analytes et des processeurs de signaux numériques haute vitesse. Le système MAGPIX est plus compact et plus robuste, offrant un outil de multiplexage à base de microbilles magnétiques très économique. La configuration simple et originale permet aux chercheurs d’effectuer rapidement des dosages individuels ou multiplex allant jusqu’à 50 cibles dans des échantillons biologiques uniques. Le système MAGPIX est facile à utiliser, idéal aussi bien pour les utilisateurs nouveaux et expérimentés.
Les microbilles magnétiques vous permettent de faire plus avec votre temps
Les dosages à base de microbilles magnétiques utilisent la microsphère magnétique Luminex MagPlex. Tous les autres composants de dosage sont identiques aux dosages de microbilles en polystyrène Luminex équivalents, offrant des performances de qualité et de cohérence identiques. La technologie MagPlex tire parti des propriétés magnétiques pour simplifier les étapes de lavage des dosages et optimiser l’uniformité des résultats. Les dosages à base de microbilles magnétiques permettent également l’automatisation, réduisent le temps de manipulation et augmentent le débit et la précision. Des protocoles faciles à utiliser vous permettent d’obtenir vos résultats en seulement 3 heures et demie. En outre, ces dosages sont compatibles avec les stations de lavage magnétique et à vide et fonctionnent bien avec le système MAGPIX ainsi qu’avec d’autres plateformes Luminex xMAP. Un test d’échantillon naturel comparant les dosages de microbilles en polystyrène et de microbilles magnétiques montre que les microbilles magnétiques et en polystyrène donnent des résultats équivalents.
Plus de validation pour la confiance dans les résultats
Le panneau a été validé en utilisant les mêmes critères rigoureux qui distinguent les dosages Luminex. Le kit comprend un insert de produit qui décrit les spécifications de chaque marqueur dans le dosage.
  • Performances supérieures : analyse quantitative précise, reproductible et sensible de plusieurs protéines
  • Haute qualité : les anticorps entièrement qualifiés permettent une excellente spécificité et une excellente sensibilité
  • Protocoles rapides et faciles : effectuez votre dosage multiplex et analysez vos données généralement en moins d’une journée
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Méthode de détection Fluorescent
Conjugué R-PE
Type de microbilles Reportez-vous à la documentation du produit
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Reportez-vous à la documentation du produit
Format Panneau préconfiguré
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Gamme de produits Novex
Protéine Cytokine
Sous-type de protéine Cytokines & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC)
Contenu et stockage Contient des microbilles de capture prémélangées revêtues d’anticorps, un étalon, un anticorps de détection prémélangé, des diluants, du concentrat SAV, des tampons, une solution de lavage, une plaque à fond plat, un protocole complet et une fiche technique spécifique au lot. Conservez entre 2°C et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Cytokines
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cytokine 10-Plex Human Panel
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)