Learn More
Invitrogen™ Cytokine 25-Plex Human Panel
Code produit 11310772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11310772 96 dosages
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11310772 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LHC0009M
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Contient des microbilles de capture prémélangées revêtues d’anticorps, un étalon, un anticorps de détection prémélangé, des diluants, du concentrat SAV, des tampons, une solution de lavage, une plaque de filtration, une plaque à fond plat, un protocole complet et une fiche technique spécifique au lot.
Spécialement conçu pour quantifier les cytokines et les chimiokines humaines dans le sérum, le plasma et le surnageant de culture tissulaire
En mesurant simultanément 25 analytes, le panneau de dosage fournit plus de données à partir de chaque échantillon, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent. Ce dosage peut être effectué seul ou en combinaison avec d’autres kits monoplex Luminex sélectionnés. Le panneau utilise des microbilles magnétiques, facilitant l’automatisation, diminuant le temps de manipulation et augmentant la cadence et la précision. Convient pour une utilisation avec les systèmes Luminex 100™ / 200, FLEXMAP 3D™ et MAGPIX™.
Panneau complet d’analytes humains
Le panneau 25-Plex magnétique de cytokine humaine pour la plateforme Luminex fournit des réactifs pour l’analyse quantitative précise, reproductible et sensible des protéines humaines, notamment : GM-CSF, IFN-α, IL-10, IFN-γ, MCP-1, IL-1β, MIG, IL-1RA, MIP-1α, IL-2, MIP-1β, IL-2R, RANTES, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p40 / p70), IL-13, IL-15, IL-17, et TNF-α
Technologie Luminex xMAP™ : outil d’analyse efficace et éprouvé
Le panneau 25-Plex magnétique de cytokine humaine est basé sur la technologie xMAP. L’utilisation d’une technologie basée sur des microbilles de suspension permet le multiplexage des capacités de dosages Luminex. Les microsphères magnétiques sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges d’intensités différentes. Chaque microbille est dotée d’un numéro unique, ou d’une région de microbille, permettant la différenciation d’une microbille à une autre. Les microbilles covalentes liées à différents anticorps peuvent être mélangées dans le même dosage, en utilisant un format de microplaque à 96 puits. À la fin de l’immunodosage sandwich, les microbilles peuvent être lues à l’aide des systèmes de détection Luminex 200, FLEXMAP 3D, des instruments basés sur la cytométrie en flux, deux lasers, le traitement numérique du signal en temps réel, le logiciel xPONENT™ pour distinguer la couleur des microbilles (analyte) et l’intensité de fluorescence du signal de dosage (PE).
Système MAGPIX™ : apporte la puissance du multiplex à chaque laboratoire
Le système MAGPIX peut également être utilisé pour l’analyse des échantillons. Cet instrument utilise la technologie xMAP et est construit sur des diodes électroluminescentes (LED) pour l’excitation, une caméra CCD pour la détection de microbilles et d’analytes et des processeurs de signaux numériques haute vitesse. Le système MAGPIX est plus compact et plus robuste, offrant un outil de multiplexage à base de microbilles magnétiques très économique. La configuration simple et originale permet aux chercheurs d’effectuer rapidement des dosages individuels ou multiplex allant jusqu’à 50 cibles dans des échantillons biologiques uniques. Le système MAGPIX est facile à utiliser : idéal pour les utilisateurs débutants et expérimentés.
Les microbilles magnétiques vous permettent de faire plus avec votre temps
Les dosages à base de microbilles magnétiques utilisent des microsphères magnétiques Luminex MagPlex. Tous les autres composants de dosage sont identiques aux dosages de microbilles en polystyrène Luminex équivalents, offrant des performances de qualité et de cohérence identiques. La technologie MagPlex tire parti des propriétés magnétiques pour simplifier les étapes de lavage des dosages et optimiser l’uniformité des résultats. Les dosages à base de microbilles magnétiques permettent également l’automatisation, réduisent le temps de manipulation et augmentent le débit et la précision. Les protocoles faciles à utiliser donnent des résultats en 3 heures et demie. En outre, ces dosages sont compatibles avec les stations de lavage magnétique et à vide et fonctionnent bien avec le système MAGPIX, ainsi qu’avec d’autres plateformes Luminex xMAP.
Plus de validation pour la fiabilité de vos résultats
Le panneau 25-Plex magnétique de cytokine humaine a été validé en utilisant les mêmes critères rigoureux qui distinguent les dosages Luminex. Chaque kit est fourni avec un insert de produit qui décrit les spécifications de chaque marqueur dans le dosage.
  • Performances supérieures : analyse quantitative précise, reproductible et sensible de plusieurs protéines
  • Haute qualité : les anticorps entièrement qualifiés permettent une excellente spécificité et une excellente sensibilité
  • Protocoles rapides et faciles : effectuez votre dosage multiplex et analysez vos données généralement en moins d’une journée
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Méthode de détection Fluorescent
Conjugué R-PE
Type de microbilles Reportez-vous à la documentation du produit
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Reportez-vous à la documentation du produit
Format Panneau préconfiguré
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Gamme de produits Novex
Protéine Cytokine
Sous-type de protéine Cytokines & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC)
Contenu et stockage Contient des microbilles de capture prémélangées revêtues d’anticorps, un étalon, un anticorps de détection prémélangé, des diluants, du concentrat SAV, des tampons, une solution de lavage, une plaque à fond plat, un protocole complet et une fiche technique spécifique au lot. Conservez entre 2°C et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Cytokines