Learn More
Invitrogen™ Wash Solution Concentrate (20X), 15 ml
Description
Includes
Le concentrat de solution de lavage contient : 15 ml de solution de lavage 20X
À utiliser avec les panneaux multiplex Luminex. Le concentré 20X contient 0,1 % d’azoture de sodium.
Veuillez vous référer au manuel pour plus de détails sur l’utilisation du concentré de solution de lavage
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Spécification
Spécification
| Type de produit | Concentrat de solution de lavage |
| Quantité | 15 mL |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Luminex, système FlexMAP 3D, système MAGPIX, système Luminex 200 |
| Gamme de produits | MAGPIX |
| Contenu et stockage | Le concentrat de solution de lavage contient :15 ml de solution de travail 20X |
| Conditions d’expédition | Glace humide |