Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA MMP-2 pour humain Novex™
Code produit 10410455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10410455 2 x 96 tests 1 pièce
10328634 96 dosages 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10410455 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KHC3082
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour la métalloprotéinase matricielle 2 humaine (MMP2 humaine) quantifie la MMP2 humaine dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la MMP2 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la MMP2 humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
MMP (matrix metalloproteinase) are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. MMP have a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and are inhibited by specific tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). MMPa and TIMPs play a significant role in regulating angiogenesis. MMP2 is synthesized as a 631 amino acid proenzyme which is activated by cleavage of the first 80 amino acids, and contains the basic structure of propeptide, catalytic, and hemopexin domains. The matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of at least eighteen secreted and membrane-bound zincendopeptidases. Collectively, these enzymes can degrade all the components of the extracellular matrix, including fibrillar and non-fibrillar collagens, fibronectin, laminin and basement membrane glycoproteins. In general, a signal peptide, a propeptide, and a catalytic domain containing the highly conserved zinc-binding site characterizes the structure of the MMPs. Functionally, MMP2 is involved in tissue remodeling. Mutations in MMP-2 gene have been associated with Winchester syndrome and Nodulosis-Arthropathy-Osteolysis (NAO) syndrome. Two transcript variants encoding different isoforms of MMP-2 have been found.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P08253
Plage de dosage 0,78-50 ng/ml
Sensibilité du dosage <1 ng
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Type de substrat Proteases
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) Détection colorimétrique
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène 72 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d0172 kDa gelatinase; 72 kDa type IV collagenase; 72 kDa type IV collagenase isoform a preproprotein; 72kD gelatinase; 72kD type IV collagenase; 72kDa gelatinase; 72kDa type IV collagenase; CLG 4A; CLG4; CLG4A; Collagenase; collagenase type IV-A; endopeptidase; GelA; gelatinase A; Gelatinase alpha; Mat; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 2; matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloprotease 2; matrix metalloproteinase; matrix metalloproteinase 2; matrix metalloproteinase 2 (72 KDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase); matrix metalloproteinase-2; matrix metalloproteinase-II; MMP; MMP2; MMP-2; MMP-2 protein; MMP-II; MMPs; MONA; neutrophil gelatinase; PEX; prepro-72kDa matrix metalloproteinase; Progelatinase A; TBE1; TBE-1; wu:fa99h12; wu:fk89d01; CLG4; CLG4A; MMP-2; MMP-II; MONA; TBE-1
Identification génétique (Entrez) 4313
Symbole de gène(s) CLG4, CLG4A, MMP-2, MMP-II, MONA, TBE-1
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 5,6%
Coefficient de variation intra-dosage 3,3%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique MMP-2
Alias de protéines 72 kDa gelatinase, Gelatinase A, Matrix metalloproteinase-2, MMP-2, TBE-1
Quantité 2 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions d’expédition Wet Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h