Learn More
Invitrogen™ Étalon de protéines non colorées NativeMark™
Description
Includes
Fournis dans un tampon de stockage (Bis/Tris-HCl, pH 7,0 ; NaCl ; Glycérol ; Ponceau S)
L’électrophorèse dans des conditions natives (non dénaturantes) préserve la conformation des protéines natives, la cohésion des sous-unités et l’activité biologique. Lors de l’électrophorèse native, les protéines sont séparées en fonction de leur ratio masse sur charge.
- Polyvalent : recommandé pour une utilisation avec les gels Novex NativePAGE™ Bis-Tris, Tris-Glycine de gradient ou Tris-Acétate NuPAGE Novex
- Complet : contient des marqueurs avec un large éventail de poids moléculaires élevés, avec 8 bandes protéiques dans une plage de 20 à 1 200 kDa
- Pratique : nul besoin d’ajouter un tampon d’échantillon. Il suffit de charger et de lancer l’analyse
- Compatible : visualisation avec des colorants de Coomassie™, à l’argent ou fluorescents après électrophorèse ou avec des colorants de membrane Ponceau S, Coomassie ou autres après un transfert Western
- Compatibilité du gel : Gels NativePAGE, Novex Tris-Glycine, NuPAGE Bis-Tris, NuPAGE Tris-Acétate
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | L’étalon protéique non coloré NativeMark™ est fourni dans un tampon de stockage (Bis/Tris-HCl, pH 7,0 ; NaCl ; glycérol ; Ponceau S). Conserver à -20°C. |
| Number of Markers | 8 |
| Prêt à charger | Oui |
| Applications recommandées | Gels en conditions natives |
| Plage de dimensions | 20 à 1 200 kDa |
| À utiliser avec (application) | Native gels |
| Compatibilité du gel | Gels Novex™ Tris-Glycine, NuPAGE™ Bis-Tris, NuPAGE™ Tris-Acétate, Novex™Tris-Glycine, NativePAGE™, NuPAGE™ Tris-Acétate |
| Poids moléculaire | 1236, 1048, 720, 480, 242, 146, 66, 20 kDa |
| Quantité | 5 x 50 μL |
| Conditions d’expédition | Neige carbonique |
| Show More |