Learn More
Invitrogen™ Additif pour tampon cathodique NativePAGE™ (20X)
Code produit 10779663
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10779663 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10779663 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BN2002
Pour la migration des gels NativePAGE
L’additif de tampon de cathode NativePAGE (20X) est ajouté au tampon de charge NativePAGE et le tampon obtenu est utilisé dans la chambre cathodique d’une minicellule XCell SureLock™ pour la migration des gels NativePAGE.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Tampon Tampons d’anode et de cathode
Concentration 20 X
Type de gel IEF
Compatibilité du gel Gels NativePAGE™
Quantité 250 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits NativePAGE
Type de produit Additif pour tampon de cathode PAGE