Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration NativePAGE™ (20X)
Code produit 10423092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10423092 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10423092 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BN2001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    286.65€ / 1L
    Économisez 49.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour créer les tampons de fonctionnement de cathode et d’anode NativePAGE
Pour une utilisation avec une mini cellule XCell SureLock™ lors de l’exécution de gels NativePAGE.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Tampon Tampons de migration
Concentration 20 X
Type de gel Gel natif
Compatibilité du gel Gels NativePAGE™
Quantité 1 l
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits NativePAGE
Type de produit Tampon de migration PAGE