Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon NativePAGE™ (4X)
Code produit 10655853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10655853 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10655853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BN2003
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Une solution utilisée pour solubiliser des échantillons de protéines natives avant utilisation avec le système de gel NativePAGE
Le tampon est utilisé avec du DDM à 10 % ou des détergents de digitonine à 5 % pour solubiliser les protéines hydrophobes ou membranaires. Ce tampon est également inclus dans le kit de préparation d’échantillons NativePAGE. Les échantillons préparés avec du DDM à 10 %, de la digitonine à 5 % ou le kit de préparation d’échantillons NativePAGE sont compatibles avec les gels Bis-Tris NativePAGE Novex pour l’électrophorèse native, présentant une meilleure résolution et moins de stries.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 4 X
Type de gel Gel natif
Compatibilité du gel Gels NativePAGE™
Quantité 10 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits NativePAGE
Type de produit Tampon d’échantillons PAGE