Learn More
Invitrogen™ Agarose Ni-NTA
Code produit 11520656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
100 ml
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11520656 10 ml 10mL
11540656 25 ml 25mL
11530656 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11520656 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R90101
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
La résine Ni-NTA est pré-chargée et peut se lier à 50 mg de protéine recombinante par 1 ml de résine. Elle est fournie sous forme de 50 % de suspension dans 30 % d’éthanol. La résine apparaît en bleu lorsqu’elle est chargée de Ni2+.
Résine d’affinité chargée en nickel pouvant être utilisée pour purifier les protéines recombinantes contenant une séquence de polyhistidine (6xHis)
  • L’agarose Ni-NTA est une résine d’affinité chargée de nickel qui peut être utilisée pour purifier des protéines recombinantes contenant une séquence polyhistidine (6xHis)
  • Les protéines liées à la résine peuvent être éluées avec un tampon à faible pH ou par compétition avec l’imidazole ou l’histidine
  • La purification en une étape peut être effectuée dans des conditions natives et dénaturantes
  • La Ni-NTA utilise l’acide nitrilotriacétique (NTA) de ligand chélateur associé à une résine à 6 % d’agarose réticulée qui convient à une utilisation dans des applications de flux par lots et d’écoulement par gravité
  • Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage La résine Ni-NTA est pré-chargée et capable de se lier jusqu'à 50 mg de protéine recombinante par 1 ml de résine. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % dans 30 % d’éthanol. La résine apparaît en bleu lorsqu’elle est chargée de Ni2+. Stockage à +4°C. La résine Ni-NTA est garantie pendant 6 mois lorsqu’elle est entreposée correctement.
Phase stationnaire Ni-NTA
Type Agarose
Quantité 10 ml
Forme Suspension
Type de colonne Colonne d’affinité