Learn More
Invitrogen™ Ni-NTA Purification System
Description
Includes
6 colonnes de résine de 2 ml et tampons pour la purification native et dénaturante ; 10 ml d’agarose Ni-NTA.
- Utilise de la résine de chélation du nickel Ni-NTA et est fourni avec des tampons natifs et dénaturants pour une purification efficace des protéines recombinantes dans différentes conditions
Purification de protéines His-Tag, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Format | Suspension |
| Type de produit | Système de purification Ni-NTA |
| Contenu et stockage | Six colonnes de résine de 2 ml et tampons pour la purification native et dénaturante. Dix millilitres d’agarose Ni-NTA. Conserver à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. |
| Marqueur de protéine | Tag His |
| Quantité | 6 purifications |