Learn More
Invitrogen™ Sandwich en nitrate de cellulose / papier filtre, 0,45 μm, 8,3 x 7,3 cm
Code produit 10493242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 superpositions membrane/papier filtre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10493242 20 superpositions membrane/papier filtre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10493242 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC2001
 Article restreint
En stock
Idéal pour le transfert de protéines et d’acides nucléiques
La taille des pores de 0,45 μm est idéale pour le transfert des protéines ou des peptides à faible poids moléculaire (< 20 kDa) et des acides nucléiques (< 300 bp).
  • Constituées à 100 % de nitrocellulose pure afin d’assurer un transfert de haute qualité
  • Ne contiennent ni tissus supports ni détergents
  • Compatibles avec les conditions de transfert et les méthodes de détection courantes telles que la coloration, l’immunodétection, la fluorescence et le radiomarquage
  • Fournissent une haute sensibilité avec un faible bruit de fond
  • Fournies sous forme de superpositions de membranes / filtres en papier pré-découpées et pré-assemblées
  • Les propriétés d’une protéine (par ex., sa charge, son hydrophobicité, etc.) influencent sa capacité à se fixer aux surfaces membranaires
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, électrophorèse et transfert de gel d’acide nucléique, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8,3 cm
Largeur (métrique) 7,3 cm
Description Membrane de transfert précoupé en nitrocellulose, taille des pores de 0,45 μm
Quantité 20 superpositions membrane/papier filtre
Format Sandwich
Matériau Nitrocellulose
Porosité 0,45 μm
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 7,3 cm x 8,3 cm
Épaisseur 0,8 mm
Gamme de produits Novex