Learn More
Invitrogen™ Tampon de lyse cellulaire II
Code produit 10069262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10069262 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10069262 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur FNN0021
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Le tampon de lyse cellulaire II est un tampon de lyse prêt à l’emploi de haute qualité adapté à la préparation d’extraits cellulaires pour les applications ELISA, de transfert Western et d’immunoessais de microbilles d’anticorps (Luminex).
Cell Lysis Buffer II is a high-quality, ready-to-use lysis buffer suitable for the preparation of cell extracts for ELISA, western blotting, and antibody bead immunoassays (Luminex) applications. The buffer is used for total protein extraction and utilizes detergent-based lysis, eliminating the need for mechanical cell disruption. The formulation helps retain the protein structure and function needed for enzyme assays or immunoassays.
Le tampon de lyse cellulaire II est un tampon de lyse prêt à l’emploi de haute qualité adapté à la préparation d’extraits cellulaires pour les applications ELISA, de transfert Western et d’immunoessais de microbilles d’anticorps (Luminex). Le tampon est utilisé pour l’extraction totale de protéines et utilise la lyse à base de détergent, éliminant ainsi le besoin de perturbation mécanique des cellules. La formulation permet de conserver la structure et la fonction protéiques nécessaires aux dosages enzymatiques ou aux immunodosages.
Formulation du tampon : 50 mM de Tris, pH 7,4, 250 mM de NaCl, 5 mM d’EDTA, 50 mM de NaF, 1 mM de Na3VO4, 1 % de détergent, 0,02 % de NaN3
Ce tampon de lyse cellulaire ne contient pas d’inhibiteurs de protéase et doit être complété par un cocktail de 1 mM de PMSF et d’inhibiteurs de protéase (n° de réf. A32955) juste avant l’utilisation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C
Type de produit Tampon de lyse cellulaire
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique