Learn More
Invitrogen™ Antioxydant NuPAGE™
Description
Includes
Contient 15 ml d’antioxydant NuPAGE
Ajoutez au tampon de charge dans la chambre pour tampon supérieure (cathode) lors de l’électrophorèse sur gel de protéines pour conserver l’état réduit.
- Utiliser avec des échantillons réduits à l’aide de l’agent réducteur d’échantillons NuPAGE ou d’autres agents réducteurs.
- Optimisé pour le pH neutre des gels NuPAGE Novex™ et n’est pas compatible avec d’autres compositions chimiques de gels
- Peut également être ajouté au tampon de transfert NuPAGE pour améliorer le transfert des protéines vers les membranes
- Migre avec les protéines réduites pour conserver l’état réduit et empêcher la réoxydation des amino-acides sensibles, comme la méthionine et le tryptophane
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Contient 15 ml d’antioxydant NuPAGE™. Stocker à 4°C. Garanti stable pendant 6 mois, sauf indication contraire mentionnée dans la documentation produit. |
| Quantité | 15 ml |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Gamme de produits | NuPAGE |
| Type de produit | Antioxydant |
Safety and Handling
- NuPAGE Antioxidant
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide