Learn More
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS (4X) NuPAGE™
Code produit 11559166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
250 ml
Conditionnement:
10mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11559166 250 ml 250mL
11549166 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11559166 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0008
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Tampon d’échantillon NuPAGE LDS (4X), 10 ml
Permet de préparer des échantillons protéiques pour dénaturer l’électrophorèse sur gel avec les gels NuPAGE™ Novex™. Le tampon d’échantillon Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS (4X) contient du dodécyl-sulfate de lithium de pH 8,4, qui permet une activité maximale de l’agent réducteur.
La préparation optimale des échantillons protéiques pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) nécessite la dénaturation et la réduction des ponts disulfures de protéines.
  • Solution extrêmement visqueuse et concentrée qui contient une concentration plus élevée de glycérol
  • Contient deux fois plus de LDS que de SDS dans le tampon d’échantillon tris-glycine SDS Novex™ ou dans le tampon d’échantillon tricine SDS
  • Le tampon d’échantillon NuPAGE™ LDS doit être porté à température ambiante (25°C) avant utilisation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tampon d’échantillon (4X) contenant du dodécylsulfate de lithium (LDS) à pH 8,5 avec le bleu SERVA G250 et le rouge de phénol.
Conserver entre 4°C et 25°C.
Tampon Tampons de chargement des échantillons
Concentration 4X
Type de gel Gel NuPAGE
Compatibilité du gel Gels NuPAGE™
Quantité 250 ml
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
Gamme de produits NuPAGE
Type de produit Tampon d’échantillons LDS