Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ MES SDS Buffer Kit (for Bis-Tris Gels)
Code produit 10683853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10683853 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10683853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0060
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Tampon de charge NuPAGE MES SDS (20X, 500 ml), agent réducteur d’échantillons NuPAGE (10X, 250 μl) contenant 500 mM de dithiothréitol, antioxydant NuPAGE (15 ml), tampon d’échantillon NuPAGE LDS (10 ml)
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Conçu pour la séparation des protéines de petite ou moyenne taille sur les gels Bis-Tris NuPAGE Novex
Les tampons pré-mélangés NuPAGE constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse de grande qualité de façon cohérente. Tous les tampons sont faits de réactifs de grande pureté et sont soumis à un contrôle de qualité strict. Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de tampons
Contenu et stockage Contient
• un tampon de charge NuPAGE™ MES SDS (20X, 500 ml)
• Un agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ (10X, 250 µl) contenant 500 mM de dithiothréitol
•Un antioxydant (15 ml) NuPAGE™
• Un tampon d’échantillon NuPAGE™ LDS (10 ml)
Conserver chacun à 4°C. Chauffer™ le tampon d’échantillon NuPAGE LDS à 25°C avant utilisation.
Type de gel Gel SDS PAGE
Gel Compatibility Gel Novex™ Tricine
Gamme de produits NuPAGE
Quantité 1 kit