Learn More
Invitrogen™ Kit de tampons MOPS SDS NuPAGE™ (pour gels Bis-Tris)
Code produit 10673853
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10673853 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10673853 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0050
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Includes
Tampon de charge NuPAGE MOPS SDS (20X, 500ml), agent de réduction d’échantillons NuPAGE (10X, 250 μl) contenant 500 mM de dithiothréitol, antioxydant NuPAGE (15 ml), tampon d’échantillons NuPAGE LDS (4X, 10ml)
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Tous les tampons sont faits de réactifs de haute pureté, puis soumis à un contrôle de qualité strict.
Le kit de tampons NuPAGE MOPS SDS, conçu pour la séparation des protéines de taille moyenne à grande sur les gels NuPAGE Novex Bis-Tris. Les tampons pré-mélangés NuPAGE constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse de grande qualité de façon cohérente.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de migration
Contenu et stockage Contient
• un tampon de charge NuPAGE™ MOPS SDS (20X, 500 ml)
•™ Un agent réducteur d’échantillons NuPAGE (10X, 250 µl) contenant 500 mM de dithiothréitol
•Un antioxydant (15 ml) NuPAGE™
• Un tampon d’échantillon NuPAGE™ LDS (10 ml)
Conserver chacun à 4°C. Chauffer™ le tampon d’échantillon NuPAGE LDS à 25°C avant utilisation.
Type de gel Gel SDS PAGE
Conditions d’expédition Température ambiante
Gel Compatibility Gel NuPAGE™ Bis-Tris
Gamme de produits NuPAGE
Quantité 1 kit
compliance-icons
Identifiant produit
  • NuPAGE MOPS SDS Buffer Kit (for Bis-Tris Gels)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide