Learn More
Invitrogen™ Agent de réduction d’échantillons (10X) NuPAGE™
Code produit 10424012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250μl
10 ml
Conditionnement:
10mL
250µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10424012 250μl 250µL
11569166 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10424012 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0004
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Agent réducteur d’échantillons NuPAGE (dithiothréitol 500 mm)
Réactif prêt à l’emploi pour la réduction des échantillons de protéines en vue de l’électrophorèse sur gel de protéines
L’agent réducteur d’échantillons NuPAGE contient 500 mM de dithiothréitol (DTT), à une concentration 10X prête à l’emploi, sous une forme liquide stabilisée. Utiliser l’agent de réduction d’échantillons NuPAGE lors de la migration de protéines sur les gels NuPAGE Novex Bis-Tris pour conserver les échantillons protéiques à l’état réduit pendant l’électrophorèse.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ (500 mM de dithiothréitol) doit être conservé à 4°C. Garanti stable pendant 6 mois, sauf indication contraire mentionnée dans la documentation produit.
Concentration 500 mM
Quantité 250μl
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits NuPAGE
Type de produit Agent réducteur d’échantillons