Learn More
Invitrogen™ Agent de réduction d’échantillons (10X) NuPAGE™
Description
Includes
Agent réducteur d’échantillons NuPAGE (dithiothréitol 500 mm)
L’agent réducteur d’échantillons NuPAGE contient 500 mM de dithiothréitol (DTT), à une concentration 10X prête à l’emploi, sous une forme liquide stabilisée. Utiliser l’agent de réduction d’échantillons NuPAGE lors de la migration de protéines sur les gels NuPAGE Novex Bis-Tris pour conserver les échantillons protéiques à l’état réduit pendant l’électrophorèse.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel 2D, focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | L’agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ (500 mM de dithiothréitol) doit être conservé à 4°C. Garanti stable pendant 6 mois, sauf indication contraire mentionnée dans la documentation produit. |
| Concentration | 500 mM |
| Quantité | 10 ml |
| Conditions d’expédition | Glace humide |
| Gamme de produits | NuPAGE |
| Type de produit | Agent réducteur d’échantillons |