Learn More
Invitrogen™ Tampon de transfert NuPAGE™ (20X)
Beschreibung
Le tampon de transfert NuPAGE peut être utilisé avec le dispositif de transfert semi-sec Novex pour un transfert semi-sec ou avec le module de transfert XCell II™ pour un transfert humide (cuve). L’antioxydant NuPAGE peut être utilisé avec le tampon de transfert NuPAGE pour améliorer le transfert des protéines réduites vers les membranes.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois, sauf indication contraire dans la documentation produits. |
| Tampon | Tampons de transfert |
| Concentration | 20 X |
| Type de gel | Gel NuPAGE |
| Compatibilité du gel | Gels NuPAGE™ |
| Quantité | 1 l |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | NuPAGE |
| Type de produit | Tampon de transfert |