Learn More
Invitrogen™ Tampon de transfert NuPAGE™ (20X)
Code produit 11539166
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 ml
1 l
Conditionnement:
125mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11539166 125 ml 125mL
10564613 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11539166 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NP0006
Utiliser pour transférer des protéines des gels NuPAGE Novex vers des membranes pour le transfert Western
Le tampon de transfert NuPAGE peut être utilisé avec le dispositif de transfert semi-sec Novex pour un transfert semi-sec ou avec le module de transfert XCell II™ pour un transfert humide (cuve). L’antioxydant NuPAGE peut être utilisé avec le tampon de transfert NuPAGE pour améliorer le transfert des protéines réduites vers les membranes.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois, sauf indication contraire dans la documentation produits.
Tampon Tampons de transfert
Concentration 20X
Type de gel Gel NuPAGE
Compatibilité du gel Gels NuPAGE™
Quantité 125 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits NuPAGE
Type de produit Tampon de transfert