Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration Tris-Acétate SDS NuPAGE™ (20X)
Code produit 11564986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11564986 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11564986 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LA0041
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Formulé pour la séparation des protéines, à leur état dénaturé, sur les gels tris-acétate NuPAGE Novex
  • Les gels NuPAGE Novex tris-acétate permettent une excellente séparation des protéines à poids moléculaire élevé lorsqu’ils sont utilisés avec le tampon de charge NuPAGE tris-acetate SDS
  • Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse de grande qualité de façon régulière
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage À stocker entre +4° et 25°C.Garantie stable pendant 6 mois, sauf indication contraire dans la documentation produit.
Tampon Tampons de migration
Concentration 20 X
Type de gel SDS-PAGE
Compatibilité du gel Gels NuPAGE™ tris-acétate , gels NuPAGE™ tris-acétate
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
Gamme de produits NuPAGE
Type de produit Tampon de fonctionnement SDS