Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-10 IEF Buffer Kit,Includes LC5300, LC5310, LC5311
Optimisé pour une utilisation avec les gels d’IEF Novex™ pH 3-10
Marque: Invitrogen™ LC5317
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.78000kg
Includes: Chaque kit comprend un tampon d’anode IEF Novex, 50 X (LC5300), un tampon de cathode IEF Novex pH 3-10, 10 X (LC5310), un tampon d’échantillon IEF Novex pH 3-10, 2X (LC5311)
Description
- Concentration : 20X
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Tampons d’anode et de cathode | |
IEF | |
Kit de tampons IEF | |
Novex™ |
20 X | |
3 à 10 | |
Gels d’IEF Novex™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.