Learn More
Invitrogen™ Novex™ pH 3-7 IEF Buffer Kit, Includes LC5300, LC5370, LC5371
Code produit 10675003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10675003 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10675003 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC5377
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Chaque kit comprend LC5300, LC5370, LC5371
Optimisé pour une utilisation avec les gels d’IEF Novex de pH 3-7
Focalisation isoélectrique, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de tampons
Tampon Tampons de cathode & anode
Type de gel Gel IEF
Gel Compatibility Gel IEF Novex™
Gamme de produits Novex
Quantité 1 kit