Learn More
Invitrogen™ Gels de protéines IEF Novex™ de pH 3 à 7, 1,0 mm
Code produit 10405935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10 puits
12 puits
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Conditionnement
10405935 10 puits 5 pièces
10793305 12 puits 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10405935 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EC6645BOX
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gels d’IEF de pH 3 à 7 Novex™ sont utilisés pour la détermination du pHi et sont excellents pour les applications natives utilisant des protéines solubles. L’électrofocalisation (IEF) est une technique d’électrophorèse qui sépare des protéines en fonction de leur point iso-électrique (pHi).
Les gels d’IEF de pH 3 à 7 Novex™ sont utilisés pour la détermination du pHi et sont excellents pour les applications natives utilisant des protéines solubles. L’électrofocalisation (IEF) est une technique d’électrophorèse qui sépare des protéines en fonction de leur point iso-électrique (pHi). Le pHi est le pH auquel une protéine n’a pas de charge nette et ne se déplace pas dans un champ électrique. Les gels d’IEF verticale créent de manière efficace un gradient de pH afin que les protéines se séparent en fonction de leur pHi unique.
IEG gels can be used to readily detect minor changes in a protein due to deamination, phosphorylation, or glycosylation, and can resolve different proteins of similar size that cannot be resolved on standard SDS-PAGE gels. Pre-focusing is not required. Total run time is approximately 2.5 hours.
Formulation
Novex™ IEF gels are 5% polyacrylamide and consist of high-purity acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, ultrapure water, and 2% ampholytes. They do not contain denaturing reagents.
Recommended buffers
IEF is a sensitive technique which is affected by many factors. Our optimized, premixed IEF buffers reduce variability and help you obtain consistent results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pourcentage de gel 5%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Type de gel IEF
Plage de pH 3 à 7
Volume de chargement des échantillons 25 µlitres
Type de séparation Focalisation isoélectrique
Puits 10 puits
Mode de séparation pI (charge)
Quantité 5 gels/boîte
Conditions d’expédition Glace humide
Conditions de stockage À stocker entre 2° et 8°C. Ne pas congeler.
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits Novex
À utiliser avec (équipement) Mini-cuve à gel Mini Gel Tank