Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain pour [pS199] (Phospho) Tau
Description
Includes
Plaque à 96 puits revêtue d’anticorps TAU ; Étalon TAU [ps199] ; Tampon diluant étalon ; Anticorps de détection TAU [ps199] ; Anti-IgG-HRP de lapin (100X) ; Diluant HRP ; Concentrat de tampon de lavage (25X) ; Chromogène stabilisé, TMB ; Solution d’arrêt ; Couvercles de plaques ; Protocole détaillé avec tests de validation
L’ELISA pour Tau humaine (Phospho) [pS199] quantifie la Tau humaine (Phospho) [pS199] dans le liquide céphalorachidien, les lysats cellulaires, les homogénats cérébraux, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Hu Tau (Phospho) naturel et recombinant [pS199]. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide de Tau humain (Phospho) [pS199] (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P10636 |
| Plage de dosage | 15,6-1000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <2 pg/ml |
| Concentration | 15,6 à 1000 pg/ml |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Homogénat cérébral, Liquide céphalo-rachidien, Lysats cellulaires, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 4137 |
| Mehr anzeigen |