Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TAU (Total) humain phosphoELISA™ Novex™
Description
Includes
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Le test ELISA pour Tau (totale) humaine quantifie le Tau humain dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la Tau humaine naturelle et recombinante, indépendamment de l’état de phosphorylation.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la Tau humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P10636 |
| Plage de dosage | 31-2000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <10 pg/ml |
| Concentration | 31 à 2000 pg/ml |
| Contenu et stockage | Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability. |
| Conjugué | Biotine |
| Format du kit d’immunoessai | Sandwich ELISA Kit |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Liquide céphalorachidien, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| Afficher plus |