Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TAU (Total) humain phosphoELISA™ Novex™
Code produit 10486103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
192 tests
96 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10486103 96 dosages 96 tests
10233213 2 x 96 tests 192 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10486103 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur KHB0041
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Pre-coated plate, standard, biotinylated detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA pour Tau (totale) humaine quantifie le Tau humain dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire humain.Le dosage reconnaîtra exclusivement la Tau humaine naturelle et recombinante, indépendamment de l’état de phosphorylation.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la Tau humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Tau is a neuronal microtubule-associated protein found predominantly on axons. The function of Tau is to promote tubulin polymerization and stabilize microtubules. The C-terminus binds axonal microtubules while the N- terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton while the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization. In its hyper-phosphorylated form, Tau is the major component of paired helical filaments (PHF), the building block of neurofibrillary lesions in Alzheimer's diseases (AD) brain. Hyper-phosphorylation impairs the microtubule binding function of Tau, resulting in the destabilization of microtubules in AD brains, ultimately leading to the degeneration of the affected neurons. Numerous serine/threonine kinases phosphorylate Tau, including GSK-3beta, protein kinase A (PKA), cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) and casein kinase II. Hyper-phosphorylated Tau is found in neurofibrillary lesions in a range and other central nervous system disorders such as Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P10636
Plage de dosage 31-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage <10 pg/ml
Concentration 31 à 2000 pg/ml
Contenu et stockage Pre-coated plate(s), standard or calibrator, detector antibody, HRP conjugate, diluents, wash buffer, substrate(s), and stop solution. Store kit at 2-8°C. See product manual for detailed contents and storage conditions for maximum stability.
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Liquide céphalorachidien, Surnageant
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; microtubule associated protein tau; microtubule-associated protein tau; microtubule-associated protein tau, isoform 4; microtubules; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; paired helical filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau microtubule-associated protein; tau protein; Tau-4; Tau5; Unknown (protein for MGC:134287)AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; Mapt; MAPTL; MGC138549; microtubule associated protein tau; microtubule-associated protein tau; microtubule-associated protein tau, isoform 4; microtubules; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; paired helical filament-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; pTau; RNPTAU; Tau; Tau microtubule-associated protein; tau protein; Tau-4; Tau5; Unknown (protein for MGC:134287); DDPAC; FTDP-17L; MSTD; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; TAU; MAPT
Identification génétique (Entrez) 4137
Symbole de gène(s) DDPAC,FTDP-17L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT
Temps d’incubation 4 h
Coefficient de variation inter-dosage 6,5%
Coefficient de variation intra-dosage 4,6%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Marqueur génétique Tau
Alias de protéines Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Liquide céphalorachidien, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions d’expédition Wet Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 h
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Human Tau (Total) ELISA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM AZIDE