Learn More
Invitrogen™ Adaptateurs d’alimentation électrique Novex™
Code produit 12357283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12357283 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12357283 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ZA10001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Un ensemble d’adaptateurs et une clé Allen
Les adaptateurs d’alimentation Novex permettent aux utilisateurs de connecter les câbles d’alimentation couverts des cuves d’électrophorèse à certaines alimentations.
Les adaptateurs d’alimentation Novex vous permettent de connecter les câbles d’alimentation couverts des unités d’électrophorèse à certains blocs d’alimentation (par exemple, certains blocs d’alimentation des laboratoires Bio-Rad, Thermo Fisher Scientific).
Les unités d’électrophorèse suivantes d’Invitrogen possèdent des câbles d’alimentation couverts pour être en conformité avec les dernières normes CEI (Commission électrotechnique internationale) et EN (Europe) et de réduire le risque de choc électrique dû à l’exposition au métal nu.
• Minicellule ZOOM IPGRunner et fractionnateur ZOOM IEF
• Cellule midi XCell4 SureLock
• Cuve à gel mini
• Minicellule XCell SureLock (avec câbles d’alimentation rétractables)
Si vous utilisez l’une des cuves d’électrophorèse ci-dessus avec des alimentations non conçues pour une utilisation avec des câbles d’alimentation couverts ou rétractables, vous devez utiliser les adaptateurs d’alimentation Novex.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient 1 jeu d’adaptateurs et 1 clé Allen
À utiliser avec (équipement) XCell SureLock Mini, ZOOM IPGRunner Mini, XCell4 SureLock Midi, fractionnateur ZOOM IEF, cuve à gel mini
Gamme de produits Novex
Quantité 1 kit