Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Purification System
Code produit 10504813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 purifications
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10504813 6 purifications 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10504813 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K85001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Includes
6 colonnes de résine de 2 ml et tampons pour la purification native et dénaturante ; 12 ml de résine préchargée ProBond
Conçu pour la purification de protéines recombinantes contenant une séquence de polyhistidine (6xHis)
  • Utilise de la résine de chélation du nickel ProBond exclusive et est fourni avec des tampons natifs et dénaturants pour une purification efficace des protéines recombinantes dans différentes conditions
Purification de protéines His-Tag, purification de protéines et de peptides, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Suspension
Type de produit Système de purification ProBond™
Contenu et stockage Six colonnes de résine de 2 ml et tampons pour la purification native et dénaturante. Douze millilitres de résine pré-chargée ProBond™. Conserver à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Marqueur de protéine Tag His
Quantité 6 purifications
Gamme de produits ProBond