Learn More
Invitrogen™ Sandwich en PVDF / papier filtre, 0,2 μm, 8,3 x 7,3 cm
Code produit 10594803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 superpositions membrane/papier filtre
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10594803 20 superpositions membrane/papier filtre 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594803 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC2002
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prédécoupé, préassemblé et prêt pour le transfert de protéines
Vingt superpositions de membranes / filtres en papier fournies, pour 20 transferts. Les propriétés d’une protéine (p. ex., sa charge, son hydrophobicité, etc.) influencent sa capacité à se fixer aux surfaces membranaires
Applications Transfert Western, séquençage de protéines, analyse d’acides aminés, systèmes de dosage en phase solide
Dimensions 8,3 x 7,3 cm
Taille des pores 0,2 μm
Capacité de liaison de 50 à 150 μg / cm2 pour les protéines globulaires de grande taille ; > 150 μg / cm2 pour les peptides plus petits.
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8,3 cm
Largeur (métrique) 7,3 cm
Quantité 20 superpositions membrane/papier filtre
Format Sandwich
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions (LxW) 7,3 cm x 8,3 cm
Épaisseur 0,8 mm
Gamme de produits Novex