Learn More
Invitrogen™ Étalon de protéines pré-colorées SeeBlue™ Plus2
Code produit 10174502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μl
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10174502 500 μl 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10174502 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC5925
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
500 μl (50 applications de 10 μl chacune) fournis dans un flacon en plastique ; Tampon de chargement constitué de Tris-HCl, formamide, SDS, et rouge de phénol
Vous permet de visualiser facilement les plages de poids moléculaire des protéines pendant l’électrophorèse et d’évaluer rapidement l’efficacité du transfert Western
L’étalon précoloré SeeBlue™ Plus2 contient 10 protéines : huit colorées en bleu et deux de couleurs contrastantes pour identifier les bandes plus facilement. Il peut être utilisé avec les gels NuPAGE™, tris-glycine et tricine.
  • 10 polypeptides résolus en 8 bandes de couleur bleue et 2 bandes colorées dans une plage de 4 à 250 kDa (selon le système de tampon)
  • Identification des bandes immédiate et sans ambigüité
  • Format prêt à l’emploi : aucun mélange, chauffage ni réduction nécessaire
  • Compatibilité du gel : Gels Bolt Bis-Tris Plus, gels Novex Tricine, gels Novex Tris-Glycine, gels NuPAGE Bis-Tris, gels NuPAGE Tris-Acétate
Cet étalon est préréduit et ne contient pas d’agents de réduction dans le tampon de chargement.
Électrophorèse sur gel 1D ; électrophorèse sur gel de protéines ; coloration et imagerie de gel de protéines ; protéines ; expression, isolement et analyse ; transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 500 μL (50 applications de 10 μL chacune) fournis dans un flacon en plastique. Le tampon de chargement se compose de Tris-HCl, formamide, SDS et rouge de phénol.
Conserver à 4°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Number of Markers 10
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 3 à 200 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate
Poids moléculaire 198, 98, 62, 49, 38, 28, 17, 14, 6, 3 kDa
Quantité 500 μl
Conditions d’expédition Glace humide
Gamme de produits SeeBlue
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type 3 couleurs : bleu, jaune, rose
System Type Transfert Western, SDS-PAGE
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • SEEBLUE PLUS 2 PRE-STAINED STANDARD
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide