Learn More
Invitrogen™ Étalon de protéines pré-colorées Sharp Novex™
Code produit 10640504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10640504 2 x 250 μl 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10640504 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC5800
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Les étalons protéiques précolorés Novex Sharp sont fournis sous la forme d’un mélange d’étalon prêt à l’emploi de 2 x 250μl (au total, 50 applications de 10 μl chacune). Le tampon de chargement d’étalon précoloré Novex Sharp est composé de 65 mm de Tris avec un pH de 6,5, de glycérol à 30 %, de 2 % de SDS et de 2,5 mm d’ETDA
Conçu pour une estimation précise, facile et pratique du poids moléculaire des protéines dans une large plage de poids moléculaires pendant l’électrophorèse SDS-PAGE et le transfert Western
  • Précis : bandes nettes pour une estimation précise du poids moléculaire
  • Sans ambigüité : chaque bande de l’étalon est précolorée d’une couleur unique pour faciliter l’interprétation des résultats
  • Complet : bandes avec une large plage de poids moléculaires composées de 12 protéines, dans une plage comprise entre 3,5 et 260 kDa
  • Pratique : une formule prête à l’emploi grâce à laquelle il n’est plus nécessaire de chauffer, réduire ou ajouter un tampon d’échantillon avant utilisation
  • Adaptable : convient à la plupart des types de gels ; utilisation recommandée avec les gels Novex™ NuPAGE™, Tris-Glycine et Tricine
  • Compatibilité du gel : Gels Bolt Bis-Tris Plus, gels Novex Tricine, gels Novex Tris-Glycine, gels NuPAGE Bis-Tris
L’étalon de protéines Novex Sharp est également disponible dans un format non coloré.
Électrophorèse sur gel 1D ; électrophorèse sur gel de protéines ; coloration et imagerie de gel de protéines ; protéines ; expression, isolement et analyse ; transfert Western
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les étalons protéiques précolorés Novex™ Sharp sont fournis sous la forme de 2 x 250 μL d’un mélange d’étalon prêt à l’emploi (au total, 50 applications de 10 μL chacune). Le tampon de chargement des étalons précolorés Novex™ Sharp est composé de 65 mm de Tris pH 6,5, 30 % de glycérol, 2 % de SDS et 2,5 mm d’ETDA.
Conserver à -20°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Number of Markers 12
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 3,5 à 260 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris
Poids moléculaire 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits Novex
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type 3 couleurs : Rose, jaune, bleu
System Type Transfert Western, SDS-PAGE