Learn More
Invitrogen™ Novex™ Sharp Unstained Protein Standard
Code produit 10273723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10273723 2 x 250 μl 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10273723 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC5801
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-04-2027
Conçu pour une estimation précise, facile et pratique du poids moléculaire des protéines dans une large plage de poids moléculaires pendant l’électrophorèse SDS-PAGE et le transfert Western
  • Précis : bandes nettes pour une estimation précise du poids moléculaire
  • Complet : plusieurs bandes avec une large plage de poids moléculaires composées de 12 protéines dans une plage comprise entre 3,5 et 260 kDa
  • Pratique - une formule prête à l’emploi qui élimine la nécessité de chauffer, réduire ou ajouter un tampon d’échantillon avant utilisation
  • Adaptable - convient à la plupart des types de gels ; utilisation recommandée avec les gels Novex™ NuPAGE™, Tris-Glycine, et Tricine.
  • Compatible avec les colorants de gel courants - Fonctionne avec la méthode de coloration SimplyBlue™, Coomassie™, méthode de coloration argent et SYPRO™
  • Compatibilité du gel : Gels NovexTricine, NovexTris-Glycine, NuPAGE Bis-Tris, NuPAGE Tris-Acetate et SDS-PAGE
L’étalon de protéine Novex Sharp est également proposé dans un format pré-coloré.
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie de gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage :65 mM de Tris (pH 6,8), 30 % de glycérol, 2 % de SDS, 2,5 mM d’EDTA, 0,0025 % de Coomassie G-250
Stockage :Dès réception, conserver à -20°C
Number of Markers 12
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 3,5 à 260 kDa
Compatibilité du gel Gels de tricine Novex™, Gels de tris-glycine Novex™, Gels Bis-Tris NuPAGE™, Gels Tris-Acétate NuPAGE™, Gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 260, 160, 110, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 3,5 kDa
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Neige carbonique
Gamme de produits Novex
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type Transfert Western, SDS-PAGE