Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration argent SilverQuest™
Description
Includes
Ce kit contient suffisamment de réactifs pour colorer 25 mini-gels. Contenu : 250 ml d’agent sensibilisant, 25 ml de dispositif de coloration, 250 ml de révélateur, 2 ml d’optimiseur de révélateur, 250 ml de solution d’arrêt, 60 ml de système de décoloration A, 60 ml de système de décoloration B
Le kit de coloration à l’argent SilverQuest™ constitue une méthode rapide et facile pour colorer les protéines et l’ADN à l’argent dans les gels de polyacrylamide. Le kit de coloration à l’argent SilverQuest™ est spécifiquement conçu pour apporter une coloration à l’argent sensible compatible avec les analyses par spectrométrie de masse.
- Sensibilité élevée avec une détection des protéines à un niveau inférieur au nanogramme
- Coloration compatible avec les analyses par spectrométrie de masse
- Rapide et les bandes de protéines peuvent être visualisées en moins d’une heure
- Solutions faciles à utiliser et à code couleurs pour faciliter le protocole de coloration
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | This kit contains sufficient reagents to stain 25 minigels Contains: 250 mL Sensitizer 25 mL Stainer 250 mL Developer 2 mL Developer Enhancer 250 mL Stopper solution 60 mL Destainer A 60 mL Destainer B Store kit at room temperature (15°C to 30°C). Stable for 6 months. |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Marqueur ou colorant | Coloration à l’argent SilverQuest |
| Quantité | 1 kit |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produits | SilverQuest |
| Type de produit | Kit de coloration sur gel de protéines |
Sécurité et traitement
- SilverQuest Silver Staining Kit
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylformamide, Silver nitrate, Formaldehyde, Methyl alcohol, Tetrasodium EDTA