Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration argent SilverXpress™
Code produit 10052662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
625mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10052662 1 kit 625mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10052662 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LC6100
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Ce kit contient suffisamment de réactifs pour colorer 25 mini-gels. Contenu : Agent sensibilisant 125 ml, coloration A 125 ml, coloration B 125 ml, développeur 125 ml, solution d’arrêt 125 ml
La coloration prend un peu plus d’une heure
Le kit de coloration à l’argent SilverXpress™ est un kit de coloration à l’argent très sensible fournissant une sensibilité au niveau du nanogramme avec un fond minimal. Le protocole facile à suivre nécessite une durée totale inférieure à la norme Coomassie™.
  • Coloration protéique très sensible
  • Fonds transparents
Électrophorèse sur gel de protéines, coloration et imagerie sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage This kit contains sufficient reagents to stain 25 minigels
Contains:
125 mL Sensitizer
125 mL Stainer A
125 mL Stainer B
125 mL Developer
125 Stopper solution
Store kit at 2°C to 8°C. Stable for 6 months when stored under these conditions.
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Colorimétrique
Marqueur ou colorant Coloration à l’argent SilverXpress
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Molécule cible Protéine
Gamme de produits SilverXpress
Type de produit Kit de coloration sur gel de protéines
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SilverXpress Silver Staining Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate, Ammonium hydroxide, Sodium hydroxide, Glutaraldehyde, Formaldehyde